Tisk…
Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
Dodavatel: Thermo Scientific
195500010 195500050 195500250
ACRO195500010EA 16480 CZK
ACRO195500010 ACRO195500050 ACRO195500250
Iridium(III) chloride trihydrate (53 - 56% Ir)
Iridium(III) chloride trihydrate
Vzorec: Cl₃Ir·₃H₂O
MW: 352,62 g/mol
Bod tání: 763 °C (rozkl.)
Hustota: 5,3 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149750
CAS číslo: 13569-57-8
EINECS: 233-044-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to black Crystals
Assay 53 to 56 % (Ir)