Tisk…
Chlorid železitý hexahydrát 97% ACS, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
236489-100G 236489-500G
236489-100GEA 1380 CZK
236489-100G 236489-500G
Chlorid železitý hexahydrát 97% ACS, Fluka™
Chlorid železitý hexahydrát
Vzorec: FeCl₃·6H₂O
MW: 270.3
Bod varu: 280…285 °C
Bod tání: 37 °C
Hustota: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149712
CAS číslo: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 97.0 - 102.0 %
Insoluble in acid Max. 0.01 %
Calcium (Ca) Max. 0.01 %
Copper (Cu) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Magnesium (Mg) Max. 0.005 %
Sodium (Na) Max. 0.05 %
Zinc (Zn) Max. 0.003 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.002 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.01 %
Total phosphorus (as PO₄) Max. 0.01 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %