Tisk…
Chlorid železitý hexahydrát 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
24208.237EA 1540 CZK
24208.237 24208.260 24208.460
Chlorid železitý hexahydrát 99.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Chlorid železitý hexahydrát
Vzorec: FeCl₃·6H₂O
MW: 270.3
Bod varu: 280…285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37
Hustota: 1.82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149712
CAS číslo: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 102.0 %
Free chlorine Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Insoluble substances Max. 100 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Total P (Phosphorus) (as PO4) Max. 100 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Cu (Copper) Max. 30 ppm
Fe (II) (Iron) Max. 20 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 0.05 %
Zn (Zinc) Max. 30 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test