Tisk…
Chlorid železitý hexahydrát ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
31232-1KG 31232-250G 31232-25KG 31232-6X1KG
31232-1KGEA 5100 CZK
31232-1KG 31232-250G 31232-25KG 31232-6X1KG
Chlorid železitý hexahydrát ≥99%, Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Fluka™
Chlorid železitý hexahydrát
Vzorec: FeCl₃·6H₂O
MW: 270.3
Bod varu: 280…285 °C
Bod tání: 37 °C
Hustota: 2.8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149712
CAS číslo: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Free acid (as HCl) Max. 0.2 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Copper (Cu) Max. 0.002 %
Iron (Fe 2⁺) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.002 %
Zinc (Zn) Max. 0.002 %
Substances not precipitated by NH₄OH (SO₄) Max. 0.05 %
Free chlorine (Cl) Max. 0.001 %
Phosphate (PO₄) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Total N Max. 0.001 %