Tisk…
Chlorid železitý hexahydrát 97-102% ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
0682-1KGEA 7190 CZK
0682-1KG 0682-2.5KG 0682-500G
Chlorid železitý hexahydrát 97-102% ACS
Chlorid železitý hexahydrát
Vzorec: FeCl₃·6H₂O
Bod varu: 280 – 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149712
CAS číslo: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Calcium <0.01%
Copper ≤0.003%
Ferrous Iron ≤0.002%
Insolubles ≤0.01%
Magnesium ≤ 0.005%
Nitrate ≤0.01%
Phosphorus Compounds (as PO₄) ≤0.01%
Potassium ≤0.005%
Purity 97 – 102%
Sodium ≤0.05%
Sulphate ≤0.01%
Zinc ≤0.003%