Tisk…
Chlorid železitý hexahydrát 99+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
217091000 217095000 217090025
ACRO217091000EA 1120 CZK
ACRO217091000 ACRO217095000 ACRO217090025
Chlorid železitý hexahydrát 99+% p.a.
Chlorid železitý hexahydrát
Vzorec: FeCl₃·6H₂O
Bod varu: 280…285 °C
Bod tání: 37 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149712
CAS číslo: 10025-77-1
EINECS: 231-729-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04048
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=808c75376e55f29296d58eb1e5a1e184039ce733&vid=6d820873011bee3ff401441544f7f85599e40626&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange Adhering crystalline powder and/or lumps
Titration Iodometric 99.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Copper (Cu) ≤30 ppm
Zinc (Zn) ≤30 ppm
Ferrous iron (Fe 2+) ≤20 ppm
Phosphorous compounds (as PO4) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %