Tisk…
Chlorid železnatý tetrahydrát 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
24127.237EA 1850 CZK
24127.237 24127.460
Chlorid železnatý tetrahydrát 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Chlorid železnatý tetrahydrát
Vzorec: FeCl₂·4H₂O
Bod tání: 677 °C
Hustota: 1,926 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149709
CAS číslo: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 98.0 - 102.0 %
Not precipitated by NH₄OH (as SO₄) Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
SO₄ (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 100 ppm