Tisk…
Chlorid železnatý tetrahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.03861.0250 1.03861.1000
1.03861.0250EA 1880 CZK
1.03861.0250 1.03861.1000
Chlorid železnatý tetrahydrát, EMSURE® for analysis, Supelco®
Chlorid železnatý tetrahydrát
Vzorec: FeCl₂·4H₂O
MW: 198.81
Bod varu: 1,023 °C
Bod tání: 105…110 °C (–H₂O of crystall.)
Hustota: 1.936 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149709
CAS číslo: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (manganometric) ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0005 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Mn (Manganese) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.001 %
Zn (Zinc) ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates) ≤ 0.05 %