Chlorid železnatý tetrahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A16327.30
A16327.0B
A16327.30EA
1370
CZK
A16327.30
A16327.0B
Chlorid železnatý tetrahydrát ≥98%
Chlorid železnatý tetrahydrát
Purity: 98%
CAS No.: 13478-10-9
Molecular Formula: Cl2Fe.4H2O
Formula Weight: 198.81 (126.75anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4043
MDL No.: MFCD00149709
Vzorec:
FeCl₂·4H₂O Bod tání: 677 °C Hustota: 1,93 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149709 CAS číslo: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4043 |