Chlorid železnatý tetrahydrát 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
205080010
205080050
205082500
205080051
ACRO205080010EA
5450
CZK
ACRO205080010
ACRO205080050
ACRO205082500
ACRO205080051
Chlorid železnatý tetrahydrát 99+%
Chlorid železnatý tetrahydrát
Vzorec:
FeCl₂·4H₂O MW: 198.81 Bod tání: 105…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149709 CAS číslo: 13478-10-9 EINECS: 231-843-4 UN: 3260 ADR: 8 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Yellow to green Crystalline powder, crystals and/or chunks |
Titration with KMnO4 | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤200 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Copper (Cu) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤50 ppm |