Tisk…
Chlorid kobaltnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
C2911-100G C2911-250G
SIALC2911-100GEA 6300 CZK
SIALC2911-100G SIALC2911-250G
Chlorid kobaltnatý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: 56 °C
Hustota: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149652
CAS číslo: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462