Tisk…
Chlorid kobaltnatý hexahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
MQ300
1.02539.0100 1.02539.0250
1.02539.0100EA 7550 CZK
1.02539.0100 1.02539.0250
Chlorid kobaltnatý hexahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93
Bod varu: 110
Bod tání: 56
Hustota: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149652
CAS číslo: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 191 g/l (100 °C)
Melting Point 56 °C
Molar Mass 237.90 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Density 1.92 g/cm3 (25 °C)
pH 4.9 (50 g/l, H2O, 25 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material