Tisk…
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
1.02533.1000 1.02533.9025
1.02533.1000EA 0 CZK
1.02533.1000 1.02533.9025
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
MW: 237.93
Bod varu: 110
Bod tání: 56
Hustota: 1.92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149652
CAS číslo: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02462