Tisk…
Chlorid kobaltnatý hexahydrát ≥99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11344.30 11344.A1
11344.30EA 3750 CZK
11344.30 11344.A1
Chlorid kobaltnatý hexahydrát ≥99.9% (metals basis)
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Purity: 99.9% CAS No.: 7791-13-1 Molecular Formula: Cl2Co.6H2O Formula Weight: 237.93 (129.84anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.924 Appearance: Red-purple Odour: Odourless pH: 4.9 Melting Point: 87° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149652
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: 87 °C
Hustota: 1,924
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149652
CAS číslo: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2437