Tisk…
Chlorid kobaltnatý hexahydrát 98-102% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Cobalt Chloride, Hexahydrate, Cobalt dichloride hexahydrate, Cobalt Chloride, 6-Hydrate, Cobaltous chloride hexahydrate
423570050 423571000 423575000
ACRO423570050EA 1840 CZK
ACRO423570050 ACRO423571000 ACRO423575000
Chlorid kobaltnatý hexahydrát 98-102% ACS
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86 °C
Hustota: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149652
CAS číslo: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Violet Crystalline powder
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1000 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤300 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %