Tisk…
Chlorid kobaltnatý hexahydrát, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
192860010 192862500
ACRO192860010EA 9230 CZK
ACRO192860010 ACRO192862500
Chlorid kobaltnatý hexahydrát, pure
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec: CoCl₂·6H₂O
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Bod tání: 86 °C
Hustota: 1,92 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149652
CAS číslo: 7791-13-1
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02462
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to violet Crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %