Chlorid kobaltnatý hexahydrát p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
192090010
192091000
192092500
ACRO192090010EA
21180
CZK
ACRO192090010
ACRO192091000
ACRO192092500
Chlorid kobaltnatý hexahydrát p.a.
Chlorid kobaltnatý hexahydrát
Vzorec:
CoCl₂·6H₂O Bod varu: 110 °C (1013 hPa) Bod tání: 86 °C Hustota: 1,92 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149652 CAS číslo: 7791-13-1 EINECS: 231-589-4 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02462 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Dark red to purple Powder |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Copper (Cu) | ≤10 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Lead (Pb) | ≤10 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤20 ppm |
Manganese (Mn) | ≤10 ppm |
Nickel (Ni) | ≤100 ppm |
Sulfur (S) | ≤50 ppm |
Insoluble matter | ≤0.03 % (in water) |