Tisk…
Nickel(II) bromide trihydrate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
72243-1KG 72243-250G
SIAL72243-1KGEA 17680 CZK
SIAL72243-1KG SIAL72243-250G
Nickel(II) bromide trihydrate, Sigma-Aldrich®
Nickel(II) bromide trihydrate
Vzorec: Br₂Ni·3H₂O
Bod tání: 962…964 °C
MDL Number: MFCD00011141
CAS číslo: 7789-49-3
EINECS: 236-665-0
UN: 3077
ADR: 9,III