Tisk…
Síran manganatý tetrahydrát 99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Manganese sulphate tetrahydrate, Manganous sulphate tetrahydrate
B22081.22 B22081.36
B22081.22EA 1290 CZK
B22081.22 B22081.36
Síran manganatý tetrahydrát 99% (metals basis)
Síran manganatý tetrahydrát
Purity: 99% CAS No.: 10101-68-5 Molecular Formula: MnO4S.4H2O Formula Weight: 223.06 (151.00anhy) UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149160
Vzorec: MnO₄S·4H₂O
MW: 223.06
Hustota: 2.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149160
CAS číslo: 10101-68-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III