Tisk…

Síran manganatý monohydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate

M-Clarity™ quality level = MQ200

M8179-100G M8179-500G
SIALM8179-100GEA 2730 CZK
SIALM8179-100G SIALM8179-500G
Síran manganatý monohydrát, Sigma-Aldrich®
Síran manganatý monohydrát
Vzorec: MnSO₄·1H₂O
Bod tání: 700 °C
Hustota: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149159
CAS číslo: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR