Tisk…
Síran manganatý monohydrát 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
25303.233EA 1210 CZK
25303.233 25303.290 25303.460
Síran manganatý monohydrát 99.0-101.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Síran manganatý monohydrát
Vzorec: MnSO₄·1H₂O
Bod tání: 700 °C
Hustota: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149159
CAS číslo: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on ignition (500°C) 10.0 - 12.0 %
Substances reducing KMnO4 Passes test
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 50 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test