Tisk…
Síran manganatý monohydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
25300.290EA 2700 CZK
25300.290 25300.368
Síran manganatý monohydrát ≥98%, GPR RECTAPUR®
Síran manganatý monohydrát
Vzorec: MnSO₄·1H₂O
Bod tání: 700 °C
Hustota: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00149159
CAS číslo: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Heavy metals (as Pb) Max. 50 ppm
Assay Min. 98 %
Not precipitated by (NH4)2S (as SO4) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm