Tisk…
Síran manganatý monohydrát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
A17615.0E A17615.22 A17615.36
A17615.0EEA 9060 CZK
A17615.0E A17615.22 A17615.36
Síran manganatý monohydrát ≥99%
Síran manganatý monohydrát
Purity: 99% CAS No.: 10034-96-5 Molecular Formula: MnSO4.H2O Formula Weight: 169.02 (151.00anhy) Odour: Odourless pH: 3-3.5 Merck Reference: 14,5739 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00149159
Vzorec: MnSO₄·1H₂O
MW: 169.02
Bod tání: 700
Hustota: 2.95
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149159
CAS číslo: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05763