Síran manganatý monohydrát ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
A11809.0E
A11809.36
A11809.0EEA
4740
CZK
A11809.0E
A11809.36
Síran manganatý monohydrát ≥97%
Síran manganatý monohydrát
Purity: 97%
CAS No.: 10034-96-5
Molecular Formula: MnSO4.H2O
Formula Weight: 169.02 (151.00anhy)
Odour: Odourless
pH: 3-3.5
Merck Reference: 14,5739
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149159
Vzorec:
MnSO₄·1H₂O MW: 169.02 Bod tání: 700 Hustota: 2.95 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149159 CAS číslo: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,05763 |