Síran manganatý monohydrát 98.0-101.0% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Manganese sulphate monohydrate, Manganese(II) sulphate hydrate, Manganous sulphate monohydrate
33341.36
33341.A3
33341.36EA
1760
CZK
33341.36
33341.A3
Síran manganatý monohydrát 98.0-101.0% ACS
Síran manganatý monohydrát
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 10034-96-5
Molecular Formula: MnSO4.H2O
Formula Weight: 169.02 (151.00anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.95
pH: 3-3.5
Merck Reference: 14,5739
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00149159
Vzorec:
MnSO₄·1H₂O MW: 169.02 Bod tání: 700 Hustota: 2.95 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149159 CAS číslo: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 14,5739 |