Tisk…
Síran manganatý monohydrát 98+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
423910050 423915000 423910025
ACRO423910050EA 769 CZK
ACRO423910050 ACRO423915000 ACRO423910025
Síran manganatý monohydrát 98+% ACS
Síran manganatý monohydrát
Vzorec: MnSO₄·1H₂O
Bod tání: 700 °C
Hustota: 2,95 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149159
CAS číslo: 10034-96-5
EINECS: 232-089-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05763
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light pink Powder
Titration Complexometric 98.0 to 101.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤200 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
KMnO4-reducing substance Passes test
Loss on ignition 10.0 % to 12.0 %