Síran manganatý monohydrát 99+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
205900010
205905000
205900050
ACRO205900010EA
2870
CZK
ACRO205900010
ACRO205905000
ACRO205900050
Síran manganatý monohydrát 99+%, extra pure
Síran manganatý monohydrát
Vzorec:
MnSO₄·1H₂O Bod tání: 700 °C Hustota: 2,95 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149159 CAS číslo: 10034-96-5 EINECS: 232-089-9 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,05763 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light pink Powder |
Titration Complexometric | 99.0 to 101.0 % |
Loss on ignition | 10.0 % to 12.0 % (500°C) |
Calcium (Ca) | ≤200 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤200 ppm |
Zinc (Zn) | ≤50 ppm |
KMnO4-reducing substance | Passes test |