Tisk…
Manganese(II) nitrate hexahydrate ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L14040.14 L14040.22 L14040.36
L14040.14EA 855 CZK
L14040.14 L14040.22 L14040.36
Manganese(II) nitrate hexahydrate ≥98%
Manganese(II) nitrate hexahydrate
Vzorec: Mn(NO₃)₂·6H₂O
Hustota: 1,72 g/cm³ (30 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 17141-63-8
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05756