Tisk…
Dusičnan manganatý tetrahydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Manganous nitrate tetrahydrate, Manganese dinitrate tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05940.0500 1.05940.1000
1.05940.0500EA 2400 CZK
1.05940.0500 1.05940.1000
Dusičnan manganatý tetrahydrát, EMSURE® p.a., Supelco®
Dusičnan manganatý tetrahydrát
Vzorec: Mn(NO₃)₂·4H₂O
MW: 251,01 g/mol
Bod tání: 37 °C
Hustota: 2,115 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149789
CAS číslo: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 3800 g/l (20 °C)
Melting Point 37 °C
Molar Mass 251.01 g/mol
Bulk Density 750 - 950 kg/m3
Density 2.13 g/cm3 (20 °C)
pH 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer