Tisk…
Dusičnan manganatý tetrahydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Manganous nitrate tetrahydrate, Manganese dinitrate tetrahydrate
A18521.0B A18521.30
A18521.0BEA 4470 CZK
A18521.0B A18521.30
Dusičnan manganatý tetrahydrát ≥98%
Dusičnan manganatý tetrahydrát
Purity: 98% CAS No.: 20694-39-7 Molecular Formula: MnN2O6.4H2O Formula Weight: 251.01 (178.95anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 26° UN No.: 2724 MDL No.: MFCD00149789
Vzorec: Mn(NO₃)₂·4H₂O
MW: 251.01
Bod tání: ∼26 °C
Hustota: 2.115 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149789
CAS číslo: 20694-39-7
EINECS: 233-828-8
UN: 2724
ADR: 5.1 III