Tisk…
Uhličitan manganatý hydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Manganous carbonate hydrate, Manganese carbonate hydrate
63539-1KG 63539-250G
SIAL63539-1KGEA 3380 CZK
SIAL63539-1KG SIAL63539-250G
Uhličitan manganatý hydrát, Sigma-Aldrich®
Uhličitan manganatý hydrát
Vzorec: CMnO₃·H₂O
MW: 132.96
CAS číslo: 34156-69-9
EINECS: 209-942-9