Tisk…
Chlorid manganatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
M8054-100G M8054-500G
SIALM8054-100GEA 3720 CZK
SIALM8054-100G SIALM8054-500G
Chlorid manganatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid manganatý tetrahydrát
Vzorec: MnCl₂·4H₂O
Bod varu: 1190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…59 °C
Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149792
CAS číslo: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751