Tisk…
Chlorid manganatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
63535-250G-F 63535-50G-F
SIAL63535-250G-FEA 5160 CZK
SIAL63535-250G-F SIAL63535-50G-F
Chlorid manganatý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid manganatý tetrahydrát
Vzorec: MnCl₂·4H₂O
MW: 197,9 g/mol
Bod varu: 1190 °C (1013 hPa)
Bod tání: 58…59 °C
Hustota: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149792
CAS číslo: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05751