Chlorid manganatý tetrahydrát 99+% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
205895000
205890025
205891000
ACRO205895000EA
2950
CZK
ACRO205895000
ACRO205890025
ACRO205891000
Chlorid manganatý tetrahydrát 99+% for analysis
Chlorid manganatý tetrahydrát
Vzorec:
MnCl₂·4H₂O MW: 197.9 Bod varu: 1190 Bod tání: 58 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149792 CAS číslo: 13446-34-9 EINECS: 231-869-6 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,05751 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Pink Crystalline powder |
Titration Complexometric | ≥99.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤5 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤50 ppm |
Zinc (Zn) | ≤10 ppm |
KMnO4-reducing substance | ≤0.0005 % (as O) |