Tisk…
Dusičnan chromito-draselný nonahydrát ≥99.99% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Chromium trinitrate nonahydrate, Chromic nitrate nonahydrate, Chromium nitrate nonahydrate
43182.22 43182.14 43182.06
43182.22EA 23130 CZK
43182.22 43182.14 43182.06
Dusičnan chromito-draselný nonahydrát ≥99.99% (metals basis)
Dusičnan chromito-draselný nonahydrát
Purity: 99.99% min CAS No.: 7789-02-8 Molecular Formula: Cr(NO3)3.9H2O Formula Weight: 400.14 (238.01anhy) Physical Form: Crystalline Appearance: Purple Odour: Odourless Melting Point: 60° Merck Reference: 14,2226 UN No.: 2720 MDL No.: MFCD00149659
Vzorec: CrN₃O₉·9H₂O
MW: 400.15
Bod tání: 60
Hustota: 1.807 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149659
CAS číslo: 7789-02-8
EINECS: 236-921-1
UN: 2720
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,2226