Tisk…
Chlorid chromitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Chromium trichloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate
27096-1KG-F 27096-100G-F 27096-500G-F
SIAL27096-1KG-FEA 4710 CZK
SIAL27096-1KG-F SIAL27096-100G-F SIAL27096-500G-F
Chlorid chromitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid chromitý hexahydrát
Vzorec: CrCl₃·6H₂O
MW: 266.45
Bod tání: 85
Hustota: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149660
CAS číslo: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02242