Tisk…
Chlorid chromitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Chromium trichloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
230723-100G 230723-500G
SIAL230723-100GEA 684 CZK
SIAL230723-100G SIAL230723-500G
Chlorid chromitý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid chromitý hexahydrát
Vzorec: CrCl₃·6H₂O
MW: 266.45
Bod tání: 85
Hustota: 1.76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149660
CAS číslo: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02242