Tisk…
Chlorid chromitý hexahydrát
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Chromium trichloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate
1.02487.1000 1.02487.9050
1.02487.1000EA 0 CZK
1.02487.1000 1.02487.9050
Chlorid chromitý hexahydrát
Chlorid chromitý hexahydrát
Vzorec: CrCl₃·6H₂O
Bod tání: 85 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149660
CAS číslo: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242