Tisk…
Chlorid chromitý hexahydrát 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Chromium trichloride hexahydrate, Chromic chloride hexahydrate
213365000 213360051
ACRO213365000EA 2440 CZK
ACRO213365000 ACRO213360051
Chlorid chromitý hexahydrát 98%
Chlorid chromitý hexahydrát
Vzorec: CrCl₃·6H₂O
MW: 266,45 g/mol
Bod tání: 83 °C
Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149660
CAS číslo: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02242
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm