Tisk…
Dusičnan yttritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Yttrium trinitrate hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
237957-100G 237957-25G 237957-500G
SIAL237957-100GEA 7530 CZK
SIAL237957-100G SIAL237957-25G SIAL237957-500G
Dusičnan yttritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan yttritý hexahydrát
Vzorec: N₃O₉Y·6H₂O
MW: 383.01
Bod tání: 51.8
Hustota: 2.682 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149940
CAS číslo: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 1477
ADR: 5.1 III