Dusičnan yttritý hexahydrát ≥99.9%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Yttrium trinitrate hexahydrate
12898.06
12898.14
12898.22
12898.59
12898.06EA
1260
CZK
12898.06
12898.14
12898.22
12898.59
Dusičnan yttritý hexahydrát ≥99.9%
Dusičnan yttritý hexahydrát
Purity: 99.9%
CAS No.: 13494-98-9
Molecular Formula: Y(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 383.01 (274.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,10107
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149940
Vzorec:
N₃O₉Y·6H₂O MW: 383.01 Bod tání: 51.8 Hustota: 2.682 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149940 CAS číslo: 13494-98-9 EINECS: 233-802-6 UN: 1477 ADR: 5.1 III |