Tisk…
Dusičnan yttritý hexahydrát 99.9% (trace metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Yttrium trinitrate hexahydrate
218260250 218261000 218265000
ACRO218260250EA 2030 CZK
ACRO218260250 ACRO218261000 ACRO218265000
Dusičnan yttritý hexahydrát 99.9% (trace metals basis)
Dusičnan yttritý hexahydrát
Vzorec: N₃O₉Y·6H₂O
MW: 383.01
Bod tání: 51.8
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149940
CAS číslo: 13494-98-9
EINECS: 233-802-6
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.1 %