Tisk…
Dusičnan yttritý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Yttrium trinitrate tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
331309-100G 331309-10G
SIAL331309-100GEA 19640 CZK
SIAL331309-100G SIAL331309-10G
Dusičnan yttritý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan yttritý tetrahydrát
Vzorec: N₃O₉Y·4H₂O
MW: 346.98
MDL Number: MFCD00149938
CAS číslo: 13773-69-8
EINECS: 233-802-6