Tisk…
Dusičnan yttritý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Yttrium trinitrate tetrahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
217239-10G 217239-50G
SIAL217239-10GEA 11650 CZK
SIAL217239-10G SIAL217239-50G
Dusičnan yttritý tetrahydrát, Sigma-Aldrich®
Dusičnan yttritý tetrahydrát
Vzorec: N₃O₉Y·4H₂O
MW: 346.98
MDL Number: MFCD00149938
CAS číslo: 13773-69-8
EINECS: 233-802-6