Tisk…

Chlorid yttritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Yttrium trichloride hexahydrate

M-Clarity™ quality level = MQ100

464317-100G 464317-25G
SIAL464317-100GEA 8100 CZK
SIAL464317-100G SIAL464317-25G
Chlorid yttritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid yttritý hexahydrát
Vzorec: YCl₃·6H₂O
MW: 303.36
Bod varu: 1507
Bod tání: 153
Hustota: 2.18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149941
CAS číslo: 10025-94-2
EINECS: 233-801-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR