Tisk…
Chlorid yttritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Yttrium trichloride hexahydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
204919-10G 204919-50G
SIAL204919-10GEA 6070 CZK
SIAL204919-10G SIAL204919-50G
Chlorid yttritý hexahydrát, Sigma-Aldrich®
Chlorid yttritý hexahydrát
Vzorec: YCl₃·6H₂O
MW: 303,36 g/mol
Bod varu: 1507 °C (1013 hPa)
Bod tání: 153 °C
Hustota: 2,18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149941
CAS číslo: 10025-94-2
EINECS: 233-801-0