Tisk…
Síran zinečnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
Z0251-100G Z0251-500G
SIALZ0251-100GEA 2010 CZK
SIALZ0251-100G SIALZ0251-500G
Síran zinečnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran zinečnatý heptahydrát
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293