Tisk…
Síran zinečnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
204986-10G 204986-50G
SIAL204986-10GEA 4070 CZK
SIAL204986-10G SIAL204986-50G
Síran zinečnatý heptahydrát, Sigma-Aldrich®
Síran zinečnatý heptahydrát
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293