Tisk…
Síran zinečnatý heptahydrát 99, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
29247.292EA 1700 CZK
29247.292 29247.361
Síran zinečnatý heptahydrát 99, GPR RECTAPUR®
Síran zinečnatý heptahydrát
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
MW: 287.56
Bod tání: 100
Hustota: 1.97
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,10293
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm