Tisk…
Síran zinečnatý heptahydrát, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.08883.0500 1.08883.1000 1.08883.5000
1.08883.0500EA 1180 CZK
1.08883.0500 1.08883.1000 1.08883.5000
Síran zinečnatý heptahydrát, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Síran zinečnatý heptahydrát
Vzorec: ZnSO₄·7H₂O
Bod tání: 100 °C
Hustota: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149894
CAS číslo: 7446-20-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,10293
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 965 g/l (20 °C)
Melting Point 100 °C
Molar Mass 287.54 g/mol
Bulk Density 800 - 1000 kg/m3
Density 1.97 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 9
Hazard Class Description Miscellaneous Hazardous Material
Insoluble matter 0.01% max
Iron (Fe) 0.0005% max
Lead (Pb) 0.001 max
Magnesium (Mg) 0.001% max
Manganese (Mn) 0.0003% max
Minimum shelf life passes test
Nitrate (NO3) 0.002% max
Original Examination Date passes
pH (5%, water, 25°C) 4.4-5.6
Potassium (K) 0.001% max
Sodium(Na) 0.001% max
Total nitrogen (N) 0.0005% max